Learn More
ciromazina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyromazine |
| CAS | 66215-27-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyromazine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C6 H10 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
| Mostrar más |