Learn More
Ciromazina-d4, TRC
Código de producto. 30365757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30365757 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30365757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9893021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyromazine-d4
CAS 1219804-19-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 2H4 H6 N6
Cantidad 1 mg
Sinónimo N2-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])C(Nc2nc(N)nc(N)n2)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-N-(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 170.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1218
Porcentaje de pureza >95