Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciromazina
Código de producto. 17271206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17271206 25 g 25 g
17261206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271206 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467530250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66215-27-8
Fórmula molecular C6H10N6
Specifications
Nombre del producto químico o material Ciromazina
Cantidad 25 g
Punto de fusión De 223,0 °C a 227,0 °C
Temperatura de inflamación de 100 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 166,16
Clave InChI LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(NC2CC2)=NC(N)=N1
Nombre IUPAC N2-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Peso molecular (g/mol) 166.19