Learn More
Ciromazina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313589 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313589 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11920000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyromazine
CAS 66215-27-8
Nombres de analitos o componentes Cyromazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H10 N6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
SMILES Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
Nombre IUPAC 4-N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 166.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0967 g/mol