Learn More
Ciproterona, TRC
Código de producto. 30010801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010801 100 mg 100 miligramos
18052850 10 mg 10 miligramos
18071050 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2098-66-0
Fórmula molecular C22 H27 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 374.9
Sinónimo 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-1,2-dihydro-17-hydroxy-, (1β,2β)-, 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-chloro-1β,2β-dihydro-17-hydroxy- (8CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylene- (7CI), (1β,2β)-6-Chloro-1,2-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 1,2α-Methylene-6-chloro-6-17α-hydroxyprogesterone, 6-Chloro-1,2α-methylene-4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-6-dehydro-17α-hydroxy-1,2α-methyleneprogesterone, Cyproterone, SH 80881, SH 881
Nombre IUPAC (1S,2S,3S,5R,11R,12S,15R,16S)-15-acetil-9-cloro-15-hidroxi-2,16-dimetilpentaciclo[9.7.0.02,8.03,5.012,16]octadeca-7,9-dien-6-one
SMILES CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClO3/c1-11(24)22(26)7-5-14-12-9-18(23)17-10-19(25)13-8-16(13)21(17,3)15(12)4-6-20(14,22)2/h9-10,12-16,26H,4-8H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1649
Porcentaje de pureza >95%