Learn More
Acetato de ciproterona, TRC
Código de producto. 30366716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366716 250 mg 250 miligramos
30365385 1 g 1 g
30349871 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989100250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 427-51-0
Fórmula molecular C24 H29 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 416.94
Sinónimo Cyproterone Acetate, (1α,2α)-17-(Acetyloxy)-6-chloro-1,2-dihydro-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1α,2α-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Cyclopropa[1,2]cyclopenta[a]phenanthrene, 3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione deriv., 1,2α-Methylene-6-chloro-17α-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 1,2α-Methylene-6-chloro-pregna-4,6-diene-3,20-dione 17α-acetate, 1,2α-Methylene-6-chloro-δ4,6-pregnadien-17α-ol-3,20-dione acetate, 17α-Acetoxy-6-chloro-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione, 3'H-Cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-triene-3,20-dione, 6-Chloro-1,2α-methylene-17α-hydroxy-δ6-progesterone acetate, 6-Chloro-1,2α-methylene-6-dehydro-17α-hydroxyprogesterone acetate, 6-Chloro-17-hydroxy-1α,2α-methylenepregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, Androcur, CPA, Cyprostat, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproterone 17α-acetate, Cyproterone acetate, Cyproviron, NSC 81430, SH 714
Nombre IUPAC (1,2α α)-17-(Acetiloxi)-6-cloro-1,2-dihidro-3'H-ciclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trieno-3,20-dión
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproterone Acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1754