Learn More
Acetato de ciproterona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595286 1 g 1 g
15549483 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595286 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459540010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 427-51-0
Fórmula molecular C24H29ClO4
Peso molecular (g/mol) 416.94
Clave InChI UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Sinónimo cyproterone acetate, androcur, cyproterone 17-o-acetate, cyproteron acetate, cyproteron-r acetate, cyprosterone acetate, unii-4km2bn5jhf, cyproteroneacetate, cyproterone 17alpha-acetate, ccris 4385
PubChem CID 9880
ChEBI CHEBI:50743
SMILES CC(=O)C1(CCC2C1(CCC3C2C=C(C4=CC(=O)C5CC5C34C)Cl)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproterone acetate
Punto de fusión 207.0°C to 215.0°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, methanol, slightly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.94
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyproterone acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.