Learn More
Ciprosulfamida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311020 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311020 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11915000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprosulfamide
CAS 221667-31-8
Nombres de analitos o componentes Cyprosulfamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O5S/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)18(22)20-26(23,24)14-10-6-12(7-11-14)17(21)19-13-8-9-13/h2-7,10-11,13H,8-9H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
SMILES COc1ccccc1C(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(=O)NC3CC3
Nombre IUPAC N-[4-(ciclopropilcarbamoil)fenil]sulfonil-2-metoxibenzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 374.41
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0936 g/mol