Learn More
Ciproheptadina N-óxido, TRC
Código de producto. 30137225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137225 1 g 1 g
30011601 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9895501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100295-63-4
Fórmula molecular C21 H21 N O
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo 4-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-piperidine 1-Oxide, Cyprohepatadine N-Oxide
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)-1-metil-1-oxidopiperidina-1-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine N-Oxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1623