Learn More
Clorhidrato de Ciproheptadina Sesquihidrato, TRC
Código de producto. 30180282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180282 50 mg 50 miligramos
30179793 100 mg 100 miligramos
30180266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98920050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41354-29-4
Fórmula molecular 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 701.76
Sinónimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)-1-metilpiperidina; trihidrato; Dihidrocloruro
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.3198