Learn More
Clorhidrato de Ciproheptadina Sesquihidrato, TRC
Código de producto. 30179793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179793 100 mg 100 miligramos
30180266 1 g 1 g
30180282 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41354-29-4
Fórmula molecular 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 701.76
Sinónimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anulen-11-ilideno)-1-metilpiperidina; trihidrato; Dihidrocloruro
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.3198