Learn More
Clorhidrato de ciproheptadina sesquihidrato, Mikromol™
Código de producto. 30049987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049987 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30049987 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0609.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ciproheptadina sesquihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Nombres de analitos o componentes Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)-1-metilpiperidina;trihidrato;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 701.76
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 700,3198 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.