Learn More
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16418656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21N.3/2H2O.HCl
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 350.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.88
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation