Learn More
Clorhidrato de ciproheptadina sesquihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30464270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464270 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464270 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0609.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Nombres de analitos o componentes Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)-1-metilpiperidina;trihidrato;diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 701.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 700,3198 g/mol