Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de ciproheptadina sesquihidrato
Código de producto. 15891042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15891042 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15891042 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462670050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Punto de fusión 165.0°C
Color Transparente incoloro a amarillo claro
Fórmula molecular C42H50Cl2N2O3
Número MDL MFCD27967225,MFCD00012538,MFCD00012538,MFCD27967225,MFCD00242817
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: very soluble in methanol, soluble in chloroform, slightly soluble in ethanol
Clave InChI ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[H+].O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12.CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC dicloruro de dihidrógeno bis(1-metil-4-{triciclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-ilideno}piperidina) trihidrato
Peso molecular (g/mol) 701.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.88