Learn More
Cyproheptadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488256 100 mg 100 miligramos
16482149 1 g 1 g
16474337 50 mg 50 miligramos
16452116 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0366A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.
Cyproheptadine hydrochloride is a potent and orally active 5-HT2A receptor antagonist, with antidepressant and antiserotonergic effects. Cyproheptadine hydrochloride has antiplatelet and thromboprotective activities. Cyproheptadine hydrochloride can be used for the research of thromboembolic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 969-33-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (154.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.Cl
Peso molecular (g/mol) 323.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.86
Porcentaje de pureza 99.98%