Learn More
beta-N-óxido de ciproheptadina, Mikromol™
Código de producto. 30461751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461751 4 x 25 mg -
30050060 25 mg 25 miligramos
30051919 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461751 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0609.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
beta-N-óxido de ciproheptadina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproheptadine beta-N-Oxide
CAS 60251-34-5
Nombres de analitos o componentes Cyproheptadine beta-N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H21 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyproheptadine beta-N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)-1-metil-1-oxidopiperidin-1-io
Peso molecular (g/mol) 303.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1623 g/mol