Learn More
Ciprodinilo, TRC
Código de producto. 30133705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133705 100 mg 100 miligramos
30133334 5 g 5 g
17961035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC989060100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121552-61-2
Fórmula molecular C14 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 225.29
Sinónimo 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, CGA 219417, CXR 6024, Chorus, Chorus (pesticide), Chorus 75WG, Cyprodinil, Unix, Vangard, Vangard 75WG
Nombre IUPAC 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidina-2-amina
SMILES Cc1cc(nc(Nc2ccccc2)n1)C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprodinil
Nombres de analitos o componentes Cyprodinil
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1266
Porcentaje de pureza >95%