Learn More
Ciprodinilo, TRC
Product Code. 30133334
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30133334 5 g 5 g
30133705 100 mg 100 miligramos
17961035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133334 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9890605G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121552-61-2
Fórmula molecular C14 H15 N3
Peso molecular (g/mol) 225.29
Sinónimo 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine, CGA 219417, CXR 6024, Chorus, Chorus (pesticide), Chorus 75WG, Cyprodinil, Unix, Vangard, Vangard 75WG
Nombre IUPAC 4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidina-2-amina
SMILES Cc1cc(nc(Nc2ccccc2)n1)C3CC3
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyprodinil
Nombres de analitos o componentes Cyprodinil
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1266
Porcentaje de pureza >95%