Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyprodinil |
| CAS | 121552-61-2 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.210 g/cm3 (20°C) |
| Beilstein | 7813601 |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 76°C |
| Sinónimo | 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |