Learn More
Ciprodinil-d5, TRC
Código de producto. 30354274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30354274 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9890625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprodinil phenyl-d5
CAS 1773496-67-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 2H5 H10 N3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Cyprodinil D5 (phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 4-ciclopropil-6-metil-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirimidin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 230.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.158
Porcentaje de pureza >95