Learn More
Ciprodinil-4'-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324483 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324483 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11909100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprodinil-4'-hydroxy
CAS 195157-66-5
Nombres de analitos o componentes Cyprodinil-4'-hydroxy
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H15 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-[(4-Cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, Phenol, 4-[(4-cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]-
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O/c1-9-8-13(10-2-3-10)17-14(15-9)16-11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,10,18H,2-3H2,1H3,(H,15,16,17)
SMILES Cc1cc(nc(Nc2ccc(O)cc2)n1)C3CC3
Nombre IUPAC 4-[(4-ciclopropil-6-metilpirimidin-2-il)amino]fenol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 241.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1215 g/mol