Learn More
Tocris Bioscience™ Cyprodime hydrochloride
Código de producto. 30001417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001417 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001417 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2601/10
Selective μ antagonist
Selective μ-opioid receptor antagonist (Ki values are 5.4, 244.6 and 2187 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Reduces levodopa-induced dyskinesia in the MPTP-lesioned primate model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyprodime hydrochloride
CAS 2387505-50-0
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C22H30ClNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.93
Pureza >98%
Peso molecular 391.94