Learn More
Ciproconazol, TRC
Código de producto. 30137003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137003 25 g 25 g
30040866 1 g 1 g
30010928 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98907025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94361-06-5
Fórmula molecular C15 H18 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 291.78
Sinónimo α-(4-Chlorophenyl)-α-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Alto, Alto 100, Alto 100SL, Alto 240EC, Atemi, Atemi 10 Pepite, Atemi C, Caddy, Cyproconazole, SAN 619F, SN 108266
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
SMILES CC(C1CC1)C(O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproconazole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1138