Learn More
Cyproconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16400758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16400758 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16400758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0277
MedChemExpress Cyproconazole is a triazole fungicide that is used agriculturally for protection of crops against a wide variety of fungal pathogens.
Cyproconazole is a triazole fungicide that is used agriculturally for protection of crops against a wide variety of fungal pathogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproconazole
Forma física Solid
CAS 94361-06-5
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18ClN3O
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (342.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C(C(C)C2CC2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 291.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.78
Porcentaje de pureza 98.62%