Learn More
Ciproconazol 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324783 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11908000AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyproconazole
CAS 94361-06-5
Nombres de analitos o componentes Cyproconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 Cl N3 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3
SMILES CC(C1CC1)C(O)(Cn2cncn2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 291.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1138 g/mol