Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyproconazol |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 94361-06-5 |
| Color | Beige |
| Punto de fusión | 104°C to 106°C |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 291.78 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |