Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyphenothrin |
| CAS | 39515-40-7 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Temperatura de inflamación | 130°C |
| Color | Amarillo |
| Sinónimo | (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1 RS,3 RS;1 RS,3 SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 375.46 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |