Learn More
Cipermetrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cypermethrin |
| Nombres de analitos o componentes | Cypermethrin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.0742 |