Learn More
Cipermetrina (mezcla de isómeros), Honeywell Fluka™
Código de producto. 16604504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16604504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16604504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1780100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cypermethrin (mixture of isomers)
CAS 52315-07-8
% máx. CAS ≤ 100%
Beilstein 8444118
Color Amarillo
Punto de fusión 41.2°C
Sinónimo (RS)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; Alphamethrine
Peso molecular (g/mol) 416.3 g/mol