Learn More
Cipermetrina, 96%
Código de producto. 15595186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15595186 5 g 5 g
15505196 25 g 25 g
15515196 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456310050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 52315-07-8 | C22H19Cl2NO3| 416,3 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52315-07-8
Fórmula molecular C22H19Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Clave InChI KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cypermethrin, barricade, ripcord, ustaad, ammo, supercypermethrin, cymbush, alpha-cypermethrin, cypermethrine, agrothrin
PubChem CID 2912
ChEBI CHEBI:4042
Nombre IUPAC [ciano-(3-fenoxifenil)metil] 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C(C1C(=O)OC(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C=C(Cl)Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cypermethrin
Densidad 1.1200g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Mixture of isomers) (HPLC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.3
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cypermethrin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación