Learn More
Cipenamina, LoGiCal
Código de producto. 30457654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457654 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457654 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1366.22
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cypenamine
CAS 15301-54-9
Nombres de analitos o componentes Cypenamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopentanamine, 2-phenyl-, Cyclopentylamine, 2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-phenylcyclopentane, 2-Phenylcyclopentylamine, Cypenamine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-11H,4,7-8,12H2
Tipo de solución Neat
SMILES NC1CCCC1c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenilciclopentan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 161.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1204 g/mol