missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP2C19 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836925 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16836925 20 μL 20 microlitros
16826925 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16836925 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 554531AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CYP2C19 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and is known to metabolize many xenobiotics, including the anticonvulsive drug mephenytoin, omeprazole, diazepam and some barbiturates. Polymorphism within its gene is associated with variable ability to metabolize mephenytoin, known as the poor metabolizer and extensive metabolizer phenotypes.

Especificaciones

Antígeno CYP2C19
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CYP2C19
N.º de referencia del gen P33261
Alias de gen (R) limonene 6 monooxygenase, (S) limonene 6 monooxygenase, (S) limonene 7 monooxygenase, CPCJ, CYP2C, CYP2C19, CYPIIC17, CYPIIC19, Cytochrome P450 11A, Cytochrome P450 254C, Cytochrome P450 2C19, Mephenytoin 4 hydroxylase, P450C2C, P450IIC19
Símbolos de los genes CYP2C19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1557
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.