missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CYP21A2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16677784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16677784 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16677784 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101308

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Cytochrome P450 21A2.

CYP21A2 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum and hydroxylates steroids at the 21 position. Its activity is required for the synthesis of steroid hormones including cortisol and aldosterone. Mutations in CYP21A2 gene cause congenital adrenal hyperplasia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CYP21A2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CYP21A2
N.º de referencia del gen P03940, P08686
Alias de gen 21-OHase; CA21H; CAH1; CPS1; CYP21; CYP21A2; CYP21B; Cytochrome P450 21; cytochrome P450 family 21 subfamily A member 2; cytochrome P450 XXI; cytochrome P450, family 21, subfamily A, polypeptide 2; cytochrome P450, subfamily XXIA (steroid 21-hydroxylase, congenital adrenal hyperplasia), polypeptide 2; Cytochrome P-450c21; Cytochrome P450-C21; Cytochrome P450-C21B; P-450c21; P450-C21; P450c21B; P450-C21B; steroid 21 hydroxylase; steroid 21-hydroxylase; steroid 21-monooxygenase
Símbolos de los genes Cyp21a1, CYP21A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CYP21A2(Accession P08686), corresponding to amino acid residues P157-Q207.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13079, 1589
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.