Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey VSIG1 (XP_005594378.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18724999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18724999 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18724999 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica VSIG1
Número de acceso XP_005594378.1
ID de gen (Entrez) 340547
Alias de gen Cell surface A33 antigen, dJ889N15.1, Glycoprotein A34, GPA34, MGC44287,1700062D20Rik, V-set and immunoglobulin domain containing 1, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg