Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey TMPRSS2 (XP_005548702.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | TMPRSS2 |
| Número de acceso | XP_005548702.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7113 |
| Alias de gen | EC 3.4.21, Epitheliasin, FLJ41954, NP_001128571.1, NP_001369649.1, NP_005647.3, PP9284, PRSS10, Serine protease 10, TMPRSS2, transmembrane protease serine 2, transmembrane protease, serine 2 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Cantidad | 10 μg |