Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey TLR5 (EHH50515.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | TLR5 |
| Número de acceso | EHH50515.1 |
| ID de gen (Entrez) | 7100 |
| Alias de gen | MGC126430, MGC126431, SLEB1FLJ10052, TIL-3, TIL3Toll/interleukin-1 receptor-like protein 3, toll-like receptor 5 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |