Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey NKG2A (NP_001271106.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18702327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18702327 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18702327 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.14€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 37.39€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica NKG2A/CD159a/KLRC1
Número de acceso NP_001271106.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 715 bp
ID de gen (Entrez) 3821
Alias de gen CD159 antigen-like family member A, CD159a, CD159a antigen, C-lectin type II protein, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 1, Klrc1, MGC13374, natural killer cell lectin, natural killer group protein 2, NK cell receptor A, NKG2, NKG2-1/B activating NK receptor, NKG2-A, NKG2-A/B type II integral membrane protein, NKG2-A/B-activating NK receptor, NKG2-A/NKG2-B type II integral membrane protein, NKG2AMGC59791, NKG2-B
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg