Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IL-4I1 (XP_005590038) VersaClone cDNA
Código de producto. 18774799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18774799 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18774799 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2952
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica IL-4I1
Número de acceso XP_005590038
ID de gen (Entrez) 259307
Alias de gen FIG1, Fig-1 protein, hFIG1, IL4I1, IL4-induced protein 1, interleukin 4 induced 1, interleukin four induced 1, LAAO, L-amino-acid oxidase, LAO, UNQ636/PRO1265
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg