Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IL-23 p19 (NP_001274588.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18491960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18491960 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18491960 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3180
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica IL-23A/IL-23 P19
Número de acceso NP_001274588.1
ID de gen (Entrez) 51561
Alias de gen IL23, IL-23, IL-23 p19, IL-23 p19/IL-12 p40, IL23A, IL-23A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg