Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IL-10 (BAA19132.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | IL-10 |
| Número de acceso | BAA19132.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3586 |
| Alias de gen | CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Cantidad | 10 μg |