Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IDUA (XP_005554313.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | alpha-L-Iduronidase/IDUA |
| Número de acceso | XP_005554313.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3425 |
| Alias de gen | alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Cantidad | 10 μg |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?