Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey FAP (XP_005573377) VersaClone cDNA
Código de producto. 18799857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18799857 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18799857 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2769
Especificaciones
génica Fibroblast Activation Protein alpha/FAP
Número de acceso XP_005573377
ID de gen (Entrez) 2191
Alias de gen 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg