Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD96 (XP_005548247.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18735658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18735658 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18735658 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CD96
Número de acceso XP_005548247.1
ID de gen (Entrez) 10225
Alias de gen CD96, CD96 antigenMGC22596, CD96 molecule, DKFZp667E2122, T cell-activated increased late expression protein, TACTILE, TACTILEincreased late expression, T-cell surface protein tactile
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg