Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD8 beta (XP_005575414) VersaClone cDNA
Código de producto. 18769847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18769847 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18769847 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Cynomolgus Monkey CD8 beta (XP_005575414) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD8 beta, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The CD8 beta insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica cmCD8 beta
Número de acceso XP_005575414
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 926
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Cynomolgus Monkey
Cantidad 10 μg