Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD43 (EHH60309.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CD43/Sialophorin |
| Número de acceso | EHH60309.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6693 |
| Alias de gen | CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Cantidad | 10 μg |