Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD3 gamma (NP_001270839.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CD3 gamma |
| Número de acceso | NP_001270839.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 559 bp |
| ID de gen (Entrez) | 917 |
| Alias de gen | CD3g, CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, IMD17, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Cynomolgus Monkey |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Mostrar más |