Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD20 (NP_001274241) VersaClone cDNA
Código de producto. 18790609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18790609 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18790609 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica CD20
Número de acceso NP_001274241
ID de gen (Entrez) 931
Alias de gen B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Bp35MGC3969, CD20, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Ly-44, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A1, MS4A2, S7
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg