Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey B7-H2 (XP_005548618) VersaClone cDNA
Código de producto. 18735189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18735189 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18735189 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
B7 Homolog 2
The Cynomolgus Monkey B7-H2 (XP_005548618) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-H2/ICOSLG, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-H2/ICOSLG insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica B7-H2/ICOSLG
Número de acceso XP_005548618
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 934bp
ID de gen (Entrez) 23308
Alias de gen B7H2, B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP-1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1 LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, ICOSLG, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research use only. Not for use in humans