Learn More
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey B7-2/CD86 (XP_005548057) VersaClone cDNA
Código de producto. 18775369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18775369 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18775369 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey B7-2/CD86 (XP_005548057) VersaClone cDNA is a member of the immunoglobulin superfamily.
The Cynomolgus Monkey B7-2/CD86 (XP_005548057) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for B7-2/CD86, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The B7-2/CD86 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica B7-2/CD86
Número de acceso XP_005548057
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 985bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 942
Alias de gen Activation B7-2 antigen, B70, B72, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86, CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Cynomolgus Monkey
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg